Merck
SU860065
Supelco
Headspace-Fläschchen, abgeschrägte Kante, runder Boden
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
beveled finish clear glass
round bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
Volumen
5 mL
Fitting
for crimp seal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)