Merck
SAAR5046200
Kaliumoxalat Monohydrat
univAR
Synonym(e):
Ethandisäure Kaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(COOK)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.23
Beilstein:
3752576
MDL-Nummer:
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5046200EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)