Merck
SAAR3063890
Wasserstoffperoxid -Lösung
univAR, 50%
Synonym(e):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352304
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Produktlinie
univAR
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063890LC)
Konzentration
50%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)