Merck
SAAR1260520
Bariumchlorid Dihydrat
univAR
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
univAR
Verpackung
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1260520EM)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)