Wichtige Dokumente
PS306
4-(2,4-Dichlorphenoxy)-buttersäure
analytical standard
Synonym(e):
2,4-DB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
pkg of 250 mg
Hersteller/Markenname
Chem Service, Inc. PS-306
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
OC(=O)CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)15-5-1-2-10(13)14/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,13,14)
InChIKey
YIVXMZJTEQBPQO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)