Wichtige Dokumente
PHR9151
N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamin-N-oxid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Rizatriptan Benzoate impurity H (PhEur)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
rizatriptan
Produktlinie
TraceCERT®
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N](=O)(CCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C[n]3ncnc3)(C)C
InChI
1S/C15H19N5O/c1-20(2,21)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-19-11-16-10-18-19/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3
InChIKey
DQTBNOJGXNZYDG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)