PHL89810
Trillin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Diosgeninglucosid, Alliumosid A, Collettisid I, Diosgenin-β-D-glucosid, Funkiosid A, Lilioglycosid A, Melongosid B, Polygonatosid A, Polyphyllin A, Prosapogenin D′3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C33H52O8/c1-17-7-12-33(38-16-17)18(2)26-24(41-33)14-23-21-6-5-19-13-20(8-10-31(19,3)22(21)9-11-32(23,26)4)39-30-29(37)28(36)27(35)25(15-34)40-30/h5,17-18,20-30,34-37H,6-16H2,1-4H3/t17-,18+,20?,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,30-,31+,32+,33-/m1/s1
InChIKey
WXMARHKAXWRNDM-VVWJQRNDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)