Fortfahren mit
P0038
Paeoniflorin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
NSC 178886
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
245-476-2
MDL number:
€ 258,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
plant (Paeonia Albiflora)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<3.0% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
InChI key
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
General description
Paeoniflorin has been demonstrated to exert anti-inflammatory and immunomodulatory effects.
Application
Paeoniflorin was used to treat rats with collagen-induced arthritis in a study to assess the pro-apoptotic effect of Epigallo-catechin-3-gallate on B lymphocytes.
Biochem/physiol Actions
Herbal constituent of peony root. It is used in Chinese traditional medicine for its spasmolytic and pain-relieving properties. Exhibits anticoagulant, neuromuscular blocking, cognition-enhancing, immunoregulating, and antihyperglycemic effects.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75603Y0001856PHL89384
Paeoniflorin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001856
Paeoniflorin
Paeoniflorin phyproof&#174; Reference Substance
PHL89384
Paeoniflorin
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
plant (Paeonia Albiflora)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥92.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
water: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paeoniflorin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)