Merck
PHL89463
Cyanidin-3-galactosidchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Idaeinchlorid, 3-(Galactosyloxy)-3′,4′,5,7-tetrahydroxy-flavyliumchlorid, Cyanidin-3-O-β-D-galactopyranosid, Cyanidin-3-O-galactosidchlorid, Ideinchlorid
Größe auswählen
10 MG
€ 706,00
€ 706,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 706,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21ClO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 706,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
InChIKey
YTMNONATNXDQJF-QSLGVYCOSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Anthocyanin.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)