Merck
PHL89168
Bisabololoxid A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3S,6S)-Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2H-pyran-3-ol
Größe auswählen
10 MG
€ 323,00
€ 323,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 323,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 323,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
InChIKey
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)