Wichtige Dokumente
PHL85762
Oleurosid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC)C1=CO[C@@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)[C@H](C=C)[C@@H]1CC(OCCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)