Merck
91816
Supelco
HPTLC- Kalibriermischung
in methanol, analytical standard
Synonym(e):
High Performance TLC Calibration Standards
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
9-fluorenol (1689-64-1), 1000 mg/L
guanosine (118-00-3), 500 mg/L
octrizole (3147-75-9), 1000 mg/L
paracetamol (103-90-2), 1000 mg/L
phthalimide (85-41-6), 2000 mg/L
sulisobenzone (4065-45-6), 1000 mg/L
thioxanthone (492-22-8), 10 mg/L
thymidine (50-89-5), 1000 mg/L
Konzentration
in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.328-1.334
Dichte
0.791-0.799 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
This universal HPTLC mix (UHM), provides laboratories with a single solution, applicable for HPTLC system suitability tests (SST) for a wide range of chromatographic systems, with different polarities and selectivities.
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
Analyt
Beschreibung
    9-Hydroxyfluorene 1000 mg/L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).