Merck
PHL85738
Euphorbol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,13α,14β,17α,20S)-24-Methylenlanost-8-en-3-ol, 24-Methyltirucalla-8,24-dien 3β-ol, Euphorbadieno
Größe auswählen
10 MG
€ 554,00
€ 554,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 554,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H52O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.74
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 554,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1C(C2C(CC1)(C3=C(C4(C(C(CC4)C(CCC(=C)C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C31H52O/c1-20(2)21(3)10-11-22(4)23-14-18-31(9)25-12-13-26-28(5,6)27(32)16-17-29(26,7)24(25)15-19-30(23,31)8/h20,22-23,26-27,32H,3,10-19H2,1-2,4-9H3
InChIKey
XJLZCPIILZRCPS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)