Merck
PHL83849
Emodin-8-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Anthraglykosid B
Größe auswählen
10 MG
€ 454,00
€ 454,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 454,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 454,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=CC(O)=C2C(C(C(C=C(O)C=C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C3C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-7-2-9-14(11(24)3-7)18(27)15-10(16(9)25)4-8(23)5-12(15)30-21-20(29)19(28)17(26)13(6-22)31-21/h2-5,13,17,19-24,26,28-29H,6H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
HSWIRQIYASIOBE-JNHRPPPUSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Anwendung
glucoside metabolite of Emodin
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)