Wichtige Dokumente
PHL83523
Macranthoidin B
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Macranthoisid I
Größe auswählen
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
CC1(C)CC[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]8([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@]9([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)[C@@H](CO)O8)[C@@H](O)[C@H](C)O7)[C@
InChI
1S/C65H106O32/c1-25-36(70)41(75)47(81)54(88-25)96-52-51(95-56-49(83)44(78)39(73)30(21-68)91-56)32(93-55-48(82)43(77)38(72)29(20-67)90-55)23-87-58(52)94-35-11-12-61(4)33(62(35,5)24-69)10-13-64(7)34(61)9-8-26-27-18-60(2,3)14-16-65(27,17-15-63(26,64)6)59(85)97-57-50(84)45(79)40(74)31(92-57)22-86-53-46(80)42(76)37(71)28(19-66)89-53/h8,25,27-58,66-84H,9-24H2,1-7H3
InChIKey
BGTCFSJRFQXBHW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)