Merck
PHL83294
Indigotin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Indigo, Indigoblau, Indigotin
Größe auswählen
10 MG
€ 379,00
€ 379,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 379,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.26
Farbindexnummer:
73000
Beilstein:
88275
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 379,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
InChIKey
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1