Merck
PHL83248
Sutherlandiosid B
phyproof® Reference Substance
Größe auswählen
10 MG
€ 655,00
€ 655,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 655,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
652.86
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 655,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H](O)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]5([C@@]6([C@H](C([C@@H](CC6=O)O)(C)C)C[C@@H]4O)C5)CC3)(CC2)C)C)C)(C)C
InChIKey
TZQVQOSZDDCXGL-BRSOWDSUSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)