PHL82266
Fumarprotocetrarsäure
phyproof® Reference Substance
About This Item
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H16O12/c1-8-5-12(24)10(6-23)19-15(8)22(31)34-20-11(7-32-14(27)4-3-13(25)26)17(28)16(21(29)30)9(2)18(20)33-19/h3-6,24,28H,7H2,1-2H3,(H,25,26)(H,29,30)/b4-3+
InChIKey
VEGGRTFDFMUBPD-ONEGZZNKSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)