Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
6770499
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(C)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O5/c1-7-3-9-13(11(17)4-7)16(20)14-10(15(9)19)5-8(21-2)6-12(14)18/h3-6,17-18H,1-2H3
InChI key
FFWOKTFYGVYKIR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Anthraquinone-derivative found in medicinal herbs.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade primary reference standard | grade analytical standard | grade primary reference standard | grade - |
| form powder | form - | form crystals | form - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| product line phyproof® Reference Substance | product line - | product line phyproof® Reference Substance | product line - |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Physcion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?