Merck
PHL82241
(−)-Menthon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1R,4S)-p-Menthan-3-on, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanon
Größe auswählen
100 MG
€ 231,00
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 231,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
2041368
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 231,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Dampfdruck
0.5 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F
Flammpunkt (°C)
74 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)