Wichtige Dokumente
PHL10154
Glucovanillin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Avenein, Vanillin glucoside, Vanilloside
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)C=O)OC
InChIKey
LPRNQMUKVDHCFX-RKQHYHRCSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?