Fortfahren mit
KRSU02
Schwefel in Kerosin (geruchlos)
0.0010% (10 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
0.0010% (10 ppm)
application(s)
petroleum
format
matrix material
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
KRSUBLKKRSU20KRSU03
description
0.0010% (10 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
description
Blank, certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
description
5.0000% (50′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
description
0.0025% (25 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
grade
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
concentration
0.0010% (10 ppm)
concentration
-
concentration
5.0000% (50′000 ppm)
concentration
0.0025% (25 ppm)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefel in Kerosin (geruchlos)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
168.8 °F
flash_point_c
76 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)