Merck
IP336KRSUD
Supelco
Schwefel in geruchlosem Kerosin, IP 336
Calibration Set D
Größe auswählen
1 KIT
€ 452,00
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 452,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set D
2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)