Merck
IP336KRSUC
Supelco
Schwefel in geruchlosem Kerosin, IP 336
Calibration Set C
Größe auswählen
1 KIT
€ 452,00
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 452,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 452,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set C
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm). 100 mL ea.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)