Merck
IP336HMSUF
Schwefel in Schweröl, IP 336
Calibration Set F
Größe auswählen
1 KIT
€ 788,00
€ 788,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 788,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 788,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set F
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm), 1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm), 3.00% (30000ppm), 4.00% (40000ppm), 5.00% (50000ppm). 100 mL ea
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)