Merck
G005953
HPLC Analysis of Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 200 mM NaCl
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1102 psi (76 bar)
column: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL fusion protein
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)