Merck
G005952
HPLC Analysis of Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300, Effect of Mobile Phase Composition
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
gradient: (A) lower, 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 (B) middle, 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 10% acetonitrile (C) top, 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 20 mM NaCl
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL fusion protein, MW 170 kD, pl 6.8-7.0
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)