Merck
G005949
HPLC Analysis of Pegylated Exenatide on Zenix® SEC-300 and Zenix®-C SEC-300
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm, I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: (A) 50 mM Ammonium acetate: (B) acetonitrile; (90:10, A:B, v/v)
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 609 psi (42 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 15 μL
sample: 3.3 mg/ml PEG-Exanatide in water (PEG 23 kD)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)