Merck
G005942
HPLC Analysis of mAb on Antibodix® WCX-NP5, 25 cm Columns
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Antibodix WCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777294)
mobile phase: (A) 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: monoclonal antibody
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)