Merck
G005612
HPLC Analysis of 2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binapthaIene Diastereomers on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
pressure: 2450 psi (169 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: (1R)-2,2′-Bis[(S )-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 25 μg/mL in methanol; (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,1′-binapthalene, 50 μg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18 for the separation of the diastereomers of by HPLC in reversed phase mode.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    (1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene, 97%
    (1S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene, ≥96.5% (HPLC)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)