Merck
G005609
LC-MS Analysis of Carotene Compounds on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS, APCI(+), SIM
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Astaxanthin
    Xanthophyll
    Zeaxanthin
    Lycopene
    α-Carotene
    β-Carotene
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)