Merck
G005454
SFC Analysis of Aminoglutethimide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Testparameter
column: Astec Cellulose DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51099AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol containing 0.1% DEA in CO2; (75:25, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Eignung
application for SFC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the ability of the Astec® Cellulose DMP column to separate Aminoglutethimide enantiomers via Supercritical Fluid Chromatography. DMPC-derivatized cellulose is widely used for chiral separations by SFC, both analytical and prep. The Astec® Cellulose DMP works well in SFC mode, providing rapid separations with excellent selectivity.
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    DL-Aminoglutethimide
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)