Merck
G005270
GC Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 70 °C (0.5 min), 20 °C/min to 360 °C (1 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: hydrogen, 2.5 mL/min constant
injection: 0.50 μL, 200:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
Anwendung(en)
environmental
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Tetracosane
    Octacosane
    Dotriacontane
    Hexatriacontane
    Tetracontane
    Tetratetracontane
    Alle anzeigen (17)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)