G005248
ASTM D5501: GC Analysis of Ethanol on Petrocol® DH 150
suitable for GC
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: Petrocol DH 150, 150 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24155)
oven: 60 °C (15 min), 30 °C/min to 250 °C (23 min)
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 cm/sec @ 60 °C
injection: 0.5 μL, 150:1 split
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: Denatured Fuel Ethanol Solution 4, from ASTM D5501 Denatured Fuel Ethanol Standards Kit (40361-U)
Anwendung(en)
biofuels
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)