Merck
G005164
HPLC Analysis of Miconazole Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: miconazole, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Miconazole
Analytische Säule
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)