G004646
HPLC Analysis of Promethazine Sulfoxide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (100:0.1:0.1, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Rechtliche Hinweise
SPE-Röhrchen oder -Platte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)