Merck
G004017
GC Analysis of Background Levels of a Carbopack X Thermal Desorption Tube on SPB®-1
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
column: SPB-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (24031)
oven: 35 °C (8 min), 5 °C/min to 100 °C, 15 °C/min to 230 °C (hold 4 min)
inj. temp.: 200 °C
MSD interface: 230 °C
scan range: m/z = 35-260
carrier gas: nitrogen, 2 mL/min. constant
injection: split 10:1
Eignung
application for air monitoring
Anwendung(en)
air monitoring
industrial hygiene
Rechtliche Hinweise
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)