Merck
G003762
HPLC Analysis of Piroxicam and 2-Aminopyridine in Urine on Discovery® HS F5 after SPE using Discovery® DSC-MCAX
application for SPE, application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Testparameter
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: human urine spiked with piroxicam (4 μg/mL) and 2-aminopyridine (10 μg/mL)
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-MCAX, 100 mg/3 mL (52783-U)
condition: 1 mL methanol; 1 mL 10 mM potassium phosphate, pH 3
sample addition: 1 mL
washing: 1 mL 10 mM potassium phosphate, pH 3; 1 mL methanol
elution: 1 mL 5% ammonium hydroxide in methanol
eluate post-treatment: evaporate to dryness with nitrogen at room temperature, reconstitute in 1 mL mobile phase
column: Discovery HS F5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567516-U)
mobile phase: [A] 10 mM potassium phosphate, pH 6: [B] acetonitrile (85:15, A:B)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
application for SPE
Anwendung(en)
clinical
Anwendung
Vorbehandlung der Probe:
Piroxicam und 2-Aminopyridin (der polare Metabolit des Piroxicam) wurde bis zum Gehalt von 4 bzw. 10 μg/mL zu Urinproben (Mensch) gegeben. Die Urinprobe wurde 1:1 mit 10 mM Kaliumphosphatlösung, pH 3, verdünnt.
Konditionieren der SPE-Kartusche mit 1 mL Methanol und 1 mL 10 mM Kaliumphosphatlösung, pH 3
Aufgabe von 1 mL der verdünnten versetzten Urinprobe
Waschen mit 1 mL 10 mM Kaliumphosphatlösung, pH 3, und 1 mL Methanol
Eluieren mit 1 mL 5% Ammoniumhydroxid in Methanol
Eindampfen bis zur Trockne mit N2 bei Raumtemperatur
Aufnehmen in 1 mL der mobilen Phase
Wiederholen der obigen Methode mit zwei Misch-Modus-Kationentauscher-Phasen mit äquivalentem Bettgewicht/Hardware der Konkurrenz
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
SPE-Röhrchen oder -Platte
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)