Merck
G001729
Peptides
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chromatograms
application for HPLC