Merck
G001589
Amyloid β-protein fragment 10-35
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568223-U)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in water; [B] 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; (25:75)
flow rate: 1.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL, 1 mg/mL in water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
life science and biopharma
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)