Merck
FAP82171
Multi-Mykotoxine in Getreide
reference material
Größe auswählen
1 EA
€ 369,00
€ 369,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
€ 369,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Fera Science Ltd
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Ochratoxin A, Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)