Merck
FAP80527
Metalle in Milchpulver
reference material
Größe auswählen
1 EA
€ 353,00
€ 353,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 353,00
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
€ 353,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 g
Hersteller/Markenname
Fera Science Ltd
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)