Merck
D7039GOSUB
Schwefel in synthetischem Diesel, ASTM D7039
Calibration Set B
Größe auswählen
1 KIT
€ 674,00
€ 674,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 674,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 674,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Komponenten
Set B
Blank, 0.0025 % (25ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm). 100 mL ea.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F
Flammpunkt (°C)
77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)