Wichtige Dokumente
CRM46114
Transfluthrin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC1=C(F)C=C(F)C(F)=C1COC([C@H]2C(C)(C)[C@@H]2C=C(Cl)Cl)=O
InChI
1S/C15H12Cl2F4O2/c1-15(2)7(3-10(16)17)11(15)14(22)23-5-6-12(20)8(18)4-9(19)13(6)21/h3-4,7,11H,5H2,1-2H3/t7-,11+/m1/s1
InChIKey
DDVNRFNDOPPVQJ-HQJQHLMTSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)