Merck
2-Methylisoborneol -Lösung
analytical standard
Synonym(e):
(1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL (47523-U)
ampule of 5 × 2 mL (4M7523-U)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Anwendung(en)
environmental
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
InChIKey
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)