Fortfahren mit
98936
Methacrylsäureamid
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12162002
Beilstein/REAXYS Number:
605397
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
106-110 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
109606Y0001489578169
description
analytical standard
description
98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methacrylsäureamid
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)