Merck
97779-U
Supelco
Flash-300 Pump Piston Seal Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Methode(n)
LPLC: suitable
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)