Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.6 (vs air)
assay
≥98.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description analytical standard | description 99% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
291.2 °F
Flammpunkt (°C)
144 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-41-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?