Fortfahren mit
97088
Anthranilamid
analytical standard
Synonym(e):
2-AB, 2-Amino-benzamid, Anthranilsäure-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(H2N)C6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
508509
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
mp
111-113 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Verwendet für nicht-selektive, wirksame Fluoreszenzmarkierung von Glycanen Leicht weniger empfindlich als Anthranilsäure (2-AA) für die Glycanmarkierung.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>365.0 °F
flash_point_c
> 185 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)