Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4C6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1908886
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0%
technique(s)
HPLC: suitable
mp
280-282 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI key
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
General description
- 4,4′-Dihydroxybiphenyl (p,p′-biphenol; CAS 92-88-6) is an aromatic diol used asa building block in polymers and as an antioxidant; it is reported forpreparing plastics, as an intermediate for polyether liquid crystals, and as anantioxidant in rubber/latex, including light‑colored rubber, food packaging,and medical latex products.
- In the EU, it appears in Annex I (Union list) of Commission Regulation (EU)No 10/2011, meaning it may be intentionally used in plastic food‑contact layerssubject to the Regulation’s restrictions.
- Testing is relevant to verify compliance with the Regulation’s overallmigration limit (10 mg/dm²) and any applicable specific migration limits underworst‑case time/temperature/simulant conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4′-Dihydroxybiphenyl
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
537.8 °F
flash_point_c
281 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?